Merck
ENA360887496
Enamine
N2,N2-dimethylpyridine-2,4-diamine
About This Item
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
137.18
Numer MDL:
mp
149-151
Iupac Name
N~2~,N~2~-dimethyl-2,4-pyridinediamine
Inchi Code
1S/C7H11N3/c1-10(2)7-5-6(8)3-4-9-7/h3-5H,1-2H3,(H2,8,9)
Klucz InChI
MTQLMFXHGFWFIX-UHFFFAOYSA-N
temp. przechowywania
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-99159
Melting Point
149-151
Piktogramy
CorrosionExclamation mark
Signal Word
Danger
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-99159
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)