Merck
ENA360887333
Enamine
3-amino-1-(3,5-dimethoxyphenyl)pyrrolidin-2-one
Wybierz wielkość
100 MG
1694,25 zł
250 MG
2331,90 zł
500 MG
3548,70 zł
1 G
4496,40 zł
2.5 G
8614,80 zł
5 G
12 651,30 zł
10 G
18 670,95 zł
Jednostka magazynowa sprzedawcy: EN300-98806-100MG
1694,25 zł
Wysyłka w ciągu 14 dni – z siedziby partnera Aldrich.
Wybierz wielkość
Zmień widok
100 MG
1694,25 zł
250 MG
2331,90 zł
500 MG
3548,70 zł
1 G
4496,40 zł
2.5 G
8614,80 zł
5 G
12 651,30 zł
10 G
18 670,95 zł
About This Item
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
236.27
Numer MDL:
Jednostka magazynowa sprzedawcy: EN300-98806-100MG
1694,25 zł
Wysyłka w ciągu 14 dni – z siedziby partnera Aldrich.
Iupac Name
3-amino-1-(3,5-dimethoxyphenyl)-2-pyrrolidinone
Inchi Code
1S/C12H16N2O3/c1-16-9-5-8(6-10(7-9)17-2)14-4-3-11(13)12(14)15/h5-7,11H,3-4,13H2,1-2H3
Klucz InChI
DXXWKMVVFMZFLR-UHFFFAOYSA-N
temp. przechowywania
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-98806
Piktogramy
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-98806
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)