Merck
ENA360887258
Enamine
1-(2,3,4-trimethoxybenzoyl)piperazine
About This Item
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
280.32
Numer MDL:
Iupac Name
1-(2,3,4-trimethoxybenzoyl)piperazine
Inchi Code
1S/C14H20N2O4/c1-18-11-5-4-10(12(19-2)13(11)20-3)14(17)16-8-6-15-7-9-16/h4-5,15H,6-9H2,1-3H3
Klucz InChI
RSGDCVBOCSMOCN-UHFFFAOYSA-N
temp. przechowywania
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Physical Form
oil
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-98581
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-98581
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)