Merck
ENA360887067
Enamine
N-methylpiperazine-1-carboxamide hydrochloride
About This Item
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
179.65
Numer MDL:
Iupac Name
N-methyl-1-piperazinecarboxamide hydrochloride
Inchi Code
1S/C6H13N3O.ClH/c1-7-6(10)9-4-2-8-3-5-9;/h8H,2-5H2,1H3,(H,7,10);1H
Klucz InChI
LGBOFSPUMGFASV-UHFFFAOYSA-N
Salt Data
Cl
Purity
95
Country of Origin
UA
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-97500
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-97500
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)