Merck
ENA360886794
Enamine
2-{[(3-cyanophenyl)methyl]amino}acetic acid hydrochloride
About This Item
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
226.66
Numer MDL:
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne. Skontaktuj się z zespołem ds. pomocy technicznej
Iupac Name
[(3-cyanobenzyl)amino]acetic acid hydrochloride
Inchi Code
1S/C10H10N2O2.ClH/c11-5-8-2-1-3-9(4-8)6-12-7-10(13)14;/h1-4,12H,6-7H2,(H,13,14);1H
Klucz InChI
LTFDOVBYPGOBNP-UHFFFAOYSA-N
temp. przechowywania
RT
Salt Data
Cl
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-97506
Piktogramy
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-97506
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)