Merck
ENA360886733
Enamine
4-chloro-3-methanesulfonylaniline
About This Item
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
205.66
Numer MDL:
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne. Skontaktuj się z zespołem ds. pomocy technicznej
Iupac Name
4-chloro-3-(methylsulfonyl)aniline
Inchi Code
1S/C7H8ClNO2S/c1-12(10,11)7-4-5(9)2-3-6(7)8/h2-4H,9H2,1H3
Klucz InChI
XOUAZKOAMYABSD-UHFFFAOYSA-N
temp. przechowywania
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-96964
Piktogramy
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-96964
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)