Merck
ENA358813351
Enamine
2-methylhex-5-yn-3-ol
About This Item
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
112.17
Numer MDL:
Iupac Name
2-methyl-5-hexyn-3-ol
Inchi Code
1S/C7H12O/c1-4-5-7(8)6(2)3/h1,6-8H,5H2,2-3H3
Klucz InChI
UIOBNJCNIYKHRJ-UHFFFAOYSA-N
temp. przechowywania
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-97981
Piktogramy
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-97981
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)