Merck
ENA358812933
Enamine
tert-butyl N-[2-(aminomethyl)cyclopentyl]carbamate
About This Item
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
214.31
Numer MDL:
Iupac Name
tert-butyl 2-(aminomethyl)cyclopentylcarbamate
Inchi Code
1S/C11H22N2O2/c1-11(2,3)15-10(14)13-9-6-4-5-8(9)7-12/h8-9H,4-7,12H2,1-3H3,(H,13,14)
Klucz InChI
HGRDDBPZHZEGNY-UHFFFAOYSA-N
Purity
95
Country of Origin
UA
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-62792
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-62792
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)