Merck
ENA346975193
Enamine
4-chloro-6-(dimethylamino)pyrimidine-5-carbaldehyde
Wybierz wielkość
100 MG
963,00 zł
250 MG
1284,75 zł
500 MG
2220,75 zł
1 G
2905,20 zł
2.5 G
5490,90 zł
5 G
8035,65 zł
10 G
11 814,75 zł
Jednostka magazynowa sprzedawcy: EN300-96244-100MG
963,00 zł
Wysyłka w ciągu 14 dni – z siedziby partnera Aldrich.
Wybierz wielkość
Zmień widok
100 MG
963,00 zł
250 MG
1284,75 zł
500 MG
2220,75 zł
1 G
2905,20 zł
2.5 G
5490,90 zł
5 G
8035,65 zł
10 G
11 814,75 zł
About This Item
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
185.61
Numer MDL:
Jednostka magazynowa sprzedawcy: EN300-96244-100MG
963,00 zł
Wysyłka w ciągu 14 dni – z siedziby partnera Aldrich.
mp
139-141
Iupac Name
4-chloro-6-(dimethylamino)-5-pyrimidinecarbaldehyde
Inchi Code
1S/C7H8ClN3O/c1-11(2)7-5(3-12)6(8)9-4-10-7/h3-4H,1-2H3
Klucz InChI
RDLBBVSSNBKZOB-UHFFFAOYSA-N
temp. przechowywania
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-96244
Melting Point
139-141
Piktogramy
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-96244
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)