Merck
ENA346975082
Enamine
(oxan-4-yl)methanesulfonamide
About This Item
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
179.24
Numer MDL:
Iupac Name
tetrahydro-2H-pyran-4-ylmethanesulfonamide
Inchi Code
1S/C6H13NO3S/c7-11(8,9)5-6-1-3-10-4-2-6/h6H,1-5H2,(H2,7,8,9)
Klucz InChI
LIYDRYVJVDFNJV-UHFFFAOYSA-N
Purity
95
Country of Origin
UA
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-95765
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-95765
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)