Kluczowe dokumenty
ENA346974995
Enamine
3,3-dimethylpentan-1-ol
Wybierz wielkość
Jednostka magazynowa sprzedawcy: EN300-95514-100MG
2074,50 zł
Wybierz wielkość
About This Item
Jednostka magazynowa sprzedawcy: EN300-95514-100MG
2074,50 zł
Iupac Name
3,3-dimethyl-1-pentanol
Inchi Code
1S/C7H16O/c1-4-7(2,3)5-6-8/h8H,4-6H2,1-3H3
Klucz InChI
IFDHMBHPLKHMOY-UHFFFAOYSA-N
temp. przechowywania
Purity
Country of Origin
Shipping Temperature
Physical Form
Product Link
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-95514
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)