Merck
ENA346974969
Enamine
1-(2-methylpyrrolidin-1-yl)prop-2-en-1-one
About This Item
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
139.2
Numer MDL:
Iupac Name
1-acryloyl-2-methylpyrrolidine
Inchi Code
1S/C8H13NO/c1-3-8(10)9-6-4-5-7(9)2/h3,7H,1,4-6H2,2H3
Klucz InChI
SSDWQEONEAXDEB-UHFFFAOYSA-N
temp. przechowywania
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-95464
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-95464
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)