Merck
ENA346974772
Enamine
3-ethoxy-4-methylpentan-1-amine
About This Item
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
145.24
Numer MDL:
Iupac Name
3-ethoxy-4-methyl-1-pentanamine
Inchi Code
1S/C8H19NO/c1-4-10-8(5-6-9)7(2)3/h7-8H,4-6,9H2,1-3H3
Klucz InChI
ABGOVGHCPXGROD-UHFFFAOYSA-N
temp. przechowywania
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-96638
Piktogramy
Corrosion
Signal Word
Danger
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-96638
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)