Merck
ENA341297030
Enamine
3,3,3-trifluoropropanimidamide hydrochloride
About This Item
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
162.54
Numer MDL:
Iupac Name
3,3,3-trifluoropropanimidamide hydrochloride
Inchi Code
1S/C3H5F3N2.ClH/c4-3(5,6)1-2(7)8;/h1H,7-8H2;1H
Klucz InChI
RNTQYDTXUZHHMR-UHFFFAOYSA-N
temp. przechowywania
RT
Salt Data
Cl
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-94853
Piktogramy
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-94853
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)