Merck
ENA341297017
Enamine
4-amino-3-methylbutan-1-ol
About This Item
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
103.16
Numer MDL:
Iupac Name
4-amino-3-methyl-1-butanol
Inchi Code
1S/C5H13NO/c1-5(4-6)2-3-7/h5,7H,2-4,6H2,1H3
Klucz InChI
QZSYAXJCRMECOT-UHFFFAOYSA-N
temp. przechowywania
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-94805
Piktogramy
Corrosion
Signal Word
Danger
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-94805
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)