Kluczowe dokumenty
ENA341296545
Enamine
1-ethoxy-3-isothiocyanatobenzene
About This Item
Iupac Name
1-ethoxy-3-isothiocyanatobenzene
Inchi Code
1S/C9H9NOS/c1-2-11-9-5-3-4-8(6-9)10-7-12/h3-6H,2H2,1H3
Klucz InChI
QETAUIVXAOCKML-UHFFFAOYSA-N
temp. przechowywania
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-93735
Signal Word
Danger
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-93735
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)