Kluczowe dokumenty
ENA341295728
Enamine
4,5-dihydrofuran-2-carbonitrile
About This Item
Iupac Name
4,5-dihydro-2-furancarbonitrile
Inchi Code
1S/C5H5NO/c6-4-5-2-1-3-7-5/h2H,1,3H2
Klucz InChI
ZMMRMSTYDMIIAH-UHFFFAOYSA-N
temp. przechowywania
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-93056
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-93056
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)