Merck
ENA341295466
Enamine
4-methoxy-3-[(1H-pyrazol-1-yl)methyl]benzaldehyde
About This Item
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
216.24
Numer MDL:
mp
76-77
Iupac Name
4-methoxy-3-(1H-pyrazol-1-ylmethyl)benzaldehyde
Inchi Code
1S/C12H12N2O2/c1-16-12-4-3-10(9-15)7-11(12)8-14-6-2-5-13-14/h2-7,9H,8H2,1H3
Klucz InChI
KLYOPVOHCSPLEG-UHFFFAOYSA-N
temp. przechowywania
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-92254
Melting Point
76-77
Piktogramy
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-92254
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)