Merck
ENA341294907
Enamine
octahydro-1H-inden-5-amine
About This Item
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
139.24
Numer MDL:
Iupac Name
octahydro-1H-inden-5-ylamine
Inchi Code
1S/C9H17N/c10-9-5-4-7-2-1-3-8(7)6-9/h7-9H,1-6,10H2
Klucz InChI
UYUWBPXEXFNUAF-UHFFFAOYSA-N
temp. przechowywania
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-90619
Piktogramy
CorrosionExclamation mark
Signal Word
Danger
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-90619
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)