Merck
ENA341294749
Enamine
2-cyclohexylpropan-2-ol
About This Item
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
142.24
Numer MDL:
Iupac Name
2-cyclohexyl-2-propanol
Inchi Code
1S/C9H18O/c1-9(2,10)8-6-4-3-5-7-8/h8,10H,3-7H2,1-2H3
Klucz InChI
SSZWOQANOUHNLV-UHFFFAOYSA-N
temp. przechowywania
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-90314
Piktogramy
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-90314
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)