Merck
ENA341294720
Enamine
methyl 2-amino-5-(4-chlorophenoxy)benzoate
Wybierz wielkość
100 MG
1694,25 zł
250 MG
2331,90 zł
500 MG
3548,70 zł
1 G
4496,40 zł
2.5 G
8614,80 zł
5 G
12 651,30 zł
Jednostka magazynowa sprzedawcy: EN300-90275-100MG
1694,25 zł
Wysyłka w ciągu 14 dni – z siedziby partnera Aldrich.
Wybierz wielkość
Zmień widok
100 MG
1694,25 zł
250 MG
2331,90 zł
500 MG
3548,70 zł
1 G
4496,40 zł
2.5 G
8614,80 zł
5 G
12 651,30 zł
About This Item
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
277.71
Numer MDL:
Jednostka magazynowa sprzedawcy: EN300-90275-100MG
1694,25 zł
Wysyłka w ciągu 14 dni – z siedziby partnera Aldrich.
Iupac Name
methyl 2-amino-5-(4-chlorophenoxy)benzoate
Inchi Code
1S/C14H12ClNO3/c1-18-14(17)12-8-11(6-7-13(12)16)19-10-4-2-9(15)3-5-10/h2-8H,16H2,1H3
Klucz InChI
DIUBGOGVZQHIAD-UHFFFAOYSA-N
temp. przechowywania
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-90275
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-90275
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)