Merck
ENA341294336
Enamine
tert-butyl N-[(2-aminocyclopentyl)methyl]carbamate
About This Item
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
214.31
Numer MDL:
Iupac Name
tert-butyl (2-aminocyclopentyl)methylcarbamate
Inchi Code
1S/C11H22N2O2/c1-11(2,3)15-10(14)13-7-8-5-4-6-9(8)12/h8-9H,4-7,12H2,1-3H3,(H,13,14)
Klucz InChI
GTBJUDHXQLLKID-UHFFFAOYSA-N
temp. przechowywania
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
oil
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-89899
Piktogramy
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-89899
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)