Merck
ENA341294312
Enamine
5-bromo-2,4-dimethoxyaniline
Wybierz wielkość
100 MG
696,15 zł
250 MG
988,65 zł
500 MG
1848,60 zł
1 G
2462,85 zł
2.5 G
4826,25 zł
5 G
7137,00 zł
10 G
10 582,65 zł
Jednostka magazynowa sprzedawcy: EN300-89874-100MG
696,15 zł
Wysyłka w ciągu 14 dni – z siedziby partnera Aldrich.
Wybierz wielkość
Zmień widok
100 MG
696,15 zł
250 MG
988,65 zł
500 MG
1848,60 zł
1 G
2462,85 zł
2.5 G
4826,25 zł
5 G
7137,00 zł
10 G
10 582,65 zł
About This Item
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
232.08
Numer MDL:
Jednostka magazynowa sprzedawcy: EN300-89874-100MG
696,15 zł
Wysyłka w ciągu 14 dni – z siedziby partnera Aldrich.
Iupac Name
5-bromo-2,4-dimethoxyaniline
Inchi Code
1S/C8H10BrNO2/c1-11-7-4-8(12-2)6(10)3-5(7)9/h3-4H,10H2,1-2H3
Klucz InChI
MNCWCTCUSSOSKJ-UHFFFAOYSA-N
temp. przechowywania
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-89874
Piktogramy
Exclamation mark
Signal Word
Warning
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-89874
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)