Merck
ENA341293609
Enamine
[3-(3-methoxypropoxy)phenyl]methanamine
About This Item
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
195.26
Numer MDL:
Iupac Name
[3-(3-methoxypropoxy)phenyl]methanamine
Inchi Code
1S/C11H17NO2/c1-13-6-3-7-14-11-5-2-4-10(8-11)9-12/h2,4-5,8H,3,6-7,9,12H2,1H3
Klucz InChI
DTZCDHUTHYMNRA-UHFFFAOYSA-N
temp. przechowywania
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-89156
Piktogramy
CorrosionExclamation mark
Signal Word
Danger
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-89156
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)