Merck
ENA341293349
Enamine
tert-butyl N-{octahydrocyclopenta[c]pyrrol-4-yl}carbamate
About This Item
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
226.32
Numer MDL:
Iupac Name
tert-butyl octahydrocyclopenta[c]pyrrol-4-ylcarbamate
Inchi Code
1S/C12H22N2O2/c1-12(2,3)16-11(15)14-10-5-4-8-6-13-7-9(8)10/h8-10,13H,4-7H2,1-3H3,(H,14,15)
Klucz InChI
HODGRZURVLFVKM-UHFFFAOYSA-N
temp. przechowywania
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-88878
Piktogramy
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-88878
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)