Merck
ENA341292642
Enamine
2-hydroxy-4,5-dimethylbenzaldehyde
Wybierz wielkość
100 MG
980,55 zł
250 MG
1314,00 zł
500 MG
2285,10 zł
1 G
2981,25 zł
2.5 G
5654,70 zł
5 G
8263,80 zł
10 G
12 159,90 zł
Jednostka magazynowa sprzedawcy: EN300-87975-100MG
980,55 zł
Wysyłka w ciągu 14 dni – z siedziby partnera Aldrich.
Wybierz wielkość
Zmień widok
100 MG
980,55 zł
250 MG
1314,00 zł
500 MG
2285,10 zł
1 G
2981,25 zł
2.5 G
5654,70 zł
5 G
8263,80 zł
10 G
12 159,90 zł
About This Item
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
150.18
Numer MDL:
Jednostka magazynowa sprzedawcy: EN300-87975-100MG
980,55 zł
Wysyłka w ciągu 14 dni – z siedziby partnera Aldrich.
mp
67-70
Iupac Name
2-hydroxy-4,5-dimethylbenzaldehyde
Inchi Code
1S/C9H10O2/c1-6-3-8(5-10)9(11)4-7(6)2/h3-5,11H,1-2H3
Klucz InChI
PWFKERWVXUISSK-UHFFFAOYSA-N
temp. przechowywania
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-87975
Melting Point
67-70
Piktogramy
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-87975
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)