Merck
ENA341290960
Enamine
N-[4-bromo-3-(trifluoromethyl)phenyl]-2-chloroacetamide
About This Item
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
316.5
Numer MDL:
Iupac Name
N-[4-bromo-3-(trifluoromethyl)phenyl]-2-chloroacetamide
Inchi Code
1S/C9H6BrClF3NO/c10-7-2-1-5(15-8(16)4-11)3-6(7)9(12,13)14/h1-3H,4H2,(H,15,16)
Klucz InChI
ZCLINOZPMIUKMQ-UHFFFAOYSA-N
temp. przechowywania
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-24569
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-24569
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)