Merck
ENA341290875
Enamine
ethyl 2-(2-chloropropanamido)-5-ethylthiophene-3-carboxylate
About This Item
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
289.78
Numer MDL:
Iupac Name
ethyl 2-[(2-chloropropanoyl)amino]-5-ethyl-3-thiophenecarboxylate
Inchi Code
1S/C12H16ClNO3S/c1-4-8-6-9(12(16)17-5-2)11(18-8)14-10(15)7(3)13/h6-7H,4-5H2,1-3H3,(H,14,15)
Klucz InChI
CXIXXSGYQWKKGM-UHFFFAOYSA-N
temp. przechowywania
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-68512
Piktogramy
CorrosionExclamation mark
Signal Word
Danger
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-68512
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)