Merck
ENA341290797
Enamine
methyl 2-[(chlorosulfonyl)methyl]benzoate
Wybierz wielkość
100 MG
2511,45 zł
250 MG
3231,00 zł
500 MG
4617,45 zł
1 G
5682,15 zł
2.5 G
10 344,60 zł
5 G
14 901,75 zł
10 G
21 699,45 zł
Jednostka magazynowa sprzedawcy: EN300-59510-100MG
2511,45 zł
Wysyłka w ciągu 14 dni – z siedziby partnera Aldrich.
Wybierz wielkość
Zmień widok
100 MG
2511,45 zł
250 MG
3231,00 zł
500 MG
4617,45 zł
1 G
5682,15 zł
2.5 G
10 344,60 zł
5 G
14 901,75 zł
10 G
21 699,45 zł
About This Item
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
248.69
Numer MDL:
Jednostka magazynowa sprzedawcy: EN300-59510-100MG
2511,45 zł
Wysyłka w ciągu 14 dni – z siedziby partnera Aldrich.
mp
85-86
Iupac Name
methyl 2-[(chlorosulfonyl)methyl]benzoate
Inchi Code
1S/C9H9ClO4S/c1-14-9(11)8-5-3-2-4-7(8)6-15(10,12)13/h2-5H,6H2,1H3
Klucz InChI
DZNIVKJHYLMSST-UHFFFAOYSA-N
Purity
95
Country of Origin
UA
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-59510
Melting Point
85-86
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-59510
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)