Merck
ENA341290587
Enamine
2-bromo-3-methyl-N-(3-methyl-1,1-dioxo-1lambda6-thiolan-3-yl)butanamide
About This Item
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
312.23
Numer MDL:
Iupac Name
2-bromo-3-methyl-N-(3-methyl-1,1-dioxidotetrahydro-3-thienyl)butanamide
Inchi Code
1S/C10H18BrNO3S/c1-7(2)8(11)9(13)12-10(3)4-5-16(14,15)6-10/h7-8H,4-6H2,1-3H3,(H,12,13)
Klucz InChI
BSUQNEMTHJYVCO-UHFFFAOYSA-N
Purity
95
Country of Origin
UA
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-29120
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-29120
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)