Merck
ENA336956398
Enamine
1-(2,4-dimethylpyrimidin-5-yl)ethan-1-one
About This Item
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
150.18
Numer MDL:
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne. Skontaktuj się z zespołem ds. pomocy technicznej
Iupac Name
1-(2,4-dimethyl-5-pyrimidinyl)ethanone
Inchi Code
1S/C8H10N2O/c1-5-8(6(2)11)4-9-7(3)10-5/h4H,1-3H3
Klucz InChI
ULFYOIKCNJOCFW-UHFFFAOYSA-N
temp. przechowywania
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-85708
Piktogramy
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-85708
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)