Merck
ENA336956356
Enamine
4-[ethyl(phenyl)amino]benzaldehyde
About This Item
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
225.29
Numer MDL:
Iupac Name
4-(ethylanilino)benzaldehyde
Inchi Code
1S/C15H15NO/c1-2-16(14-6-4-3-5-7-14)15-10-8-13(12-17)9-11-15/h3-12H,2H2,1H3
Klucz InChI
DBKDVEPBROVGLY-UHFFFAOYSA-N
temp. przechowywania
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
oil
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-85581
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-85581
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)