Merck
ENA336956215
Enamine
2-(4-chlorophenyl)cyclopentan-1-one
About This Item
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
194.66
Numer MDL:
Iupac Name
2-(4-chlorophenyl)cyclopentanone
Inchi Code
1S/C11H11ClO/c12-9-6-4-8(5-7-9)10-2-1-3-11(10)13/h4-7,10H,1-3H2
Klucz InChI
QYRJGCLTALWPLU-UHFFFAOYSA-N
temp. przechowywania
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-85283
Piktogramy
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-85283
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)