Merck
ENA336956057
Enamine
4-(2,3-dichlorophenoxy)benzoic acid
About This Item
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
283.11
Numer MDL:
Iupac Name
4-(2,3-dichlorophenoxy)benzoic acid
Inchi Code
1S/C13H8Cl2O3/c14-10-2-1-3-11(12(10)15)18-9-6-4-8(5-7-9)13(16)17/h1-7H,(H,16,17)
Klucz InChI
ACGDYYPHNSLNSS-UHFFFAOYSA-N
temp. przechowywania
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-84895
Piktogramy
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-84895
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)