Kluczowe dokumenty
ENA333559536
Enamine
2-methyl-1-(methylsulfanyl)propan-2-amine
About This Item
Iupac Name
2-methyl-1-(methylsulfanyl)-2-propanamine
Inchi Code
1S/C5H13NS/c1-5(2,6)4-7-3/h4,6H2,1-3H3
Klucz InChI
YNOFOVLFZVOJQP-UHFFFAOYSA-N
temp. przechowywania
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-84407
Signal Word
Danger
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-84407
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)