Merck
ENA333559515
Enamine
2-(pyrimidin-5-yl)benzoic acid
About This Item
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
200.2
Numer MDL:
Iupac Name
2-(5-pyrimidinyl)benzoic acid
Inchi Code
1S/C11H8N2O2/c14-11(15)10-4-2-1-3-9(10)8-5-12-7-13-6-8/h1-7H,(H,14,15)
Klucz InChI
OLFSCYMDVCTSRL-UHFFFAOYSA-N
temp. przechowywania
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-84315
Piktogramy
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-84315
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)