Merck
ENA333558780
Enamine
[4-(pyridin-4-yl)phenyl]methanamine
Wybierz wielkość
100 MG
1033,20 zł
250 MG
1390,05 zł
500 MG
2074,50 zł
1 G
2601,00 zł
2.5 G
4274,10 zł
5 G
7064,55 zł
10 G
12 645,45 zł
Jednostka magazynowa sprzedawcy: EN300-83155-100MG
1033,20 zł
Wysyłka w ciągu 14 dni – z siedziby partnera Aldrich.
Wybierz wielkość
Zmień widok
100 MG
1033,20 zł
250 MG
1390,05 zł
500 MG
2074,50 zł
1 G
2601,00 zł
2.5 G
4274,10 zł
5 G
7064,55 zł
10 G
12 645,45 zł
About This Item
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
184.24
Numer MDL:
Jednostka magazynowa sprzedawcy: EN300-83155-100MG
1033,20 zł
Wysyłka w ciągu 14 dni – z siedziby partnera Aldrich.
Iupac Name
[4-(4-pyridinyl)phenyl]methanamine
Inchi Code
1S/C12H12N2/c13-9-10-1-3-11(4-2-10)12-5-7-14-8-6-12/h1-8H,9,13H2
Klucz InChI
ILJYDQMZEQMUBB-UHFFFAOYSA-N
temp. przechowywania
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-83155
Piktogramy
Exclamation mark
Signal Word
Warning
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-83155
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)