Merck
ENA333558650
Enamine
6-(1H-imidazol-1-yl)pyridine-2-carbonitrile
About This Item
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
170.17
Numer MDL:
Iupac Name
6-(1H-imidazol-1-yl)-2-pyridinecarbonitrile
Inchi Code
1S/C9H6N4/c10-6-8-2-1-3-9(12-8)13-5-4-11-7-13/h1-5,7H
Klucz InChI
LXSRFQHOHPCJDC-UHFFFAOYSA-N
temp. przechowywania
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-82898
Piktogramy
Exclamation mark
Signal Word
Warning
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-82898
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)