Merck
ENA333557952
Enamine
1-[3-(trifluoromethyl)phenyl]-1H-pyrazole-3-carboxylic acid
About This Item
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
256.18
Numer MDL:
Iupac Name
1-[3-(trifluoromethyl)phenyl]-1H-pyrazole-3-carboxylic acid
Inchi Code
1S/C11H7F3N2O2/c12-11(13,14)7-2-1-3-8(6-7)16-5-4-9(15-16)10(17)18/h1-6H,(H,17,18)
Klucz InChI
LIRFWOMVRPXJJX-UHFFFAOYSA-N
temp. przechowywania
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-82140
Piktogramy
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-82140
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)