Merck
ENA333557795
Enamine
2-[(3-bromopropoxy)methyl]oxolane
About This Item
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
223.11
Numer MDL:
Iupac Name
2-[(3-bromopropoxy)methyl]tetrahydrofuran
Inchi Code
1S/C8H15BrO2/c9-4-2-5-10-7-8-3-1-6-11-8/h8H,1-7H2
Klucz InChI
BPBXDWYCBLYUJH-UHFFFAOYSA-N
Purity
95
Country of Origin
UA
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-81928
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-81928
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)