Kluczowe dokumenty
ENA333557406
Enamine
2-amino-2-ethylbutanenitrile
About This Item
Iupac Name
2-amino-2-ethylbutanenitrile
Inchi Code
1S/C6H12N2/c1-3-6(8,4-2)5-7/h3-4,8H2,1-2H3
Klucz InChI
AUWOKGIWMDMIRQ-UHFFFAOYSA-N
temp. przechowywania
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-58197
Signal Word
Danger
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-58197
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)