Kluczowe dokumenty
ENA333557363
Enamine
1-(methylsulfanyl)propan-2-amine
Wybierz wielkość
Jednostka magazynowa sprzedawcy: EN300-80840-100MG
1606,50 zł
Wybierz wielkość
About This Item
Jednostka magazynowa sprzedawcy: EN300-80840-100MG
1606,50 zł
Iupac Name
1-(methylsulfanyl)-2-propanamine
Inchi Code
1S/C4H11NS/c1-4(5)3-6-2/h4H,3,5H2,1-2H3
Klucz InChI
ZXGNLASDUYGVFG-UHFFFAOYSA-N
temp. przechowywania
Purity
Country of Origin
Shipping Temperature
Physical Form
Product Link
Signal Word
Danger
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-80840
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)