Merck
ENA333557095
Enamine
ethyl 2-(cyclohexylamino)acetate hydrochloride
About This Item
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
221.73
Numer MDL:
mp
178-180
Iupac Name
ethyl (cyclohexylamino)acetate hydrochloride
Inchi Code
1S/C10H19NO2.ClH/c1-2-13-10(12)8-11-9-6-4-3-5-7-9;/h9,11H,2-8H2,1H3;1H
Klucz InChI
IJHVTABCXCQABK-UHFFFAOYSA-N
temp. przechowywania
RT
Salt Data
Cl
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-81044
Melting Point
178-180
Piktogramy
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-81044
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)