Merck
ENA332672534
Enamine
7-bromo-3,4-dihydro-2H-1,5-benzodioxepine
About This Item
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
229.07
Numer MDL:
Iupac Name
7-bromo-3,4-dihydro-2H-1,5-benzodioxepine
Inchi Code
1S/C9H9BrO2/c10-7-2-3-8-9(6-7)12-5-1-4-11-8/h2-3,6H,1,4-5H2
Klucz InChI
AZCHNKNSOZJHSH-UHFFFAOYSA-N
temp. przechowywania
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-39342
Piktogramy
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-39342
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)