Merck
ENA332671918
Enamine
octahydroindolizine-2-carbonitrile
About This Item
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
150.22
Numer MDL:
Iupac Name
octahydro-2-indolizinecarbonitrile
Inchi Code
1S/C9H14N2/c10-6-8-5-9-3-1-2-4-11(9)7-8/h8-9H,1-5,7H2
Klucz InChI
SRWHNGQWKIVCCI-UHFFFAOYSA-N
temp. przechowywania
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-76554
Piktogramy
Exclamation mark
Signal Word
Warning
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-76554
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)