Merck
ENA321765934
Enamine
1-[2-(difluoromethoxy)-5-methylphenyl]ethan-1-ol
About This Item
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
202.2
Numer MDL:
Iupac Name
1-[2-(difluoromethoxy)-5-methylphenyl]ethanol
Inchi Code
1S/C10H12F2O2/c1-6-3-4-9(14-10(11)12)8(5-6)7(2)13/h3-5,7,10,13H,1-2H3
Klucz InChI
PPTCZXPJMACSMB-UHFFFAOYSA-N
temp. przechowywania
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-78535
Piktogramy
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-78535
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)