Merck
ENA321765911
Enamine
1-(1-methyl-1H-pyrazol-4-yl)piperidin-3-amine
Wybierz wielkość
100 MG
898,65 zł
250 MG
1191,15 zł
500 MG
2051,10 zł
1 G
2665,35 zł
2.5 G
5028,75 zł
5 G
7339,50 zł
10 G
10 785,15 zł
Jednostka magazynowa sprzedawcy: EN300-77963-100MG
898,65 zł
Wysyłka w ciągu 14 dni – z siedziby partnera Aldrich.
Wybierz wielkość
Zmień widok
100 MG
898,65 zł
250 MG
1191,15 zł
500 MG
2051,10 zł
1 G
2665,35 zł
2.5 G
5028,75 zł
5 G
7339,50 zł
10 G
10 785,15 zł
About This Item
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
180.25
Numer MDL:
Jednostka magazynowa sprzedawcy: EN300-77963-100MG
898,65 zł
Wysyłka w ciągu 14 dni – z siedziby partnera Aldrich.
Iupac Name
1-(1-methyl-1H-pyrazol-4-yl)-3-piperidinamine
Inchi Code
1S/C9H16N4/c1-12-7-9(5-11-12)13-4-2-3-8(10)6-13/h5,7-8H,2-4,6,10H2,1H3
Klucz InChI
ZZHPYRMKQBXJDI-UHFFFAOYSA-N
temp. przechowywania
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
oil
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-77963
Piktogramy
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-77963
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)