Merck
ENA321765809
Enamine
2-[bis(2-methoxyethyl)amino]-5-methylbenzoic acid
About This Item
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
267.33
Numer MDL:
Iupac Name
2-[bis(2-methoxyethyl)amino]-5-methylbenzoic acid
Inchi Code
1S/C14H21NO4/c1-11-4-5-13(12(10-11)14(16)17)15(6-8-18-2)7-9-19-3/h4-5,10H,6-9H2,1-3H3,(H,16,17)
Klucz InChI
HOOVWKXAPBHQGY-UHFFFAOYSA-N
temp. przechowywania
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
oil
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-77922
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-77922
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)