Merck
ENA321763931
Enamine
1,3-diethyl 2-(propane-1-sulfonamido)propanedioate
About This Item
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
281.33
Numer MDL:
Iupac Name
diethyl 2-[(propylsulfonyl)amino]malonate
Inchi Code
1S/C10H19NO6S/c1-4-7-18(14,15)11-8(9(12)16-5-2)10(13)17-6-3/h8,11H,4-7H2,1-3H3
Klucz InChI
KQEABMSGWGDBOS-UHFFFAOYSA-N
temp. przechowywania
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-75901
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-75901
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)