Merck
ENA321763619
Enamine
N-[2-(4-aminophenoxy)ethyl]acetamide
About This Item
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
194.23
Numer MDL:
Iupac Name
N-[2-(4-aminophenoxy)ethyl]acetamide
Inchi Code
1S/C10H14N2O2/c1-8(13)12-6-7-14-10-4-2-9(11)3-5-10/h2-5H,6-7,11H2,1H3,(H,12,13)
Klucz InChI
WOVQEYXDOCRQID-UHFFFAOYSA-N
temp. przechowywania
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-75407
Piktogramy
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-75407
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)